Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självförslutande steriliseringspåse, medicinskt papper/film, med ångindikator
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17901342 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
10 x 14 tum.
12 x 18 tum.
3,5 x 5,5 tum.
3,5 x 9 tum.
5,5 x 10,5 tum.
7,5 x 13 tum.
8 x 16 tum.
Kapacitet (engelska):
12,6 oz.
23,6 oz.
43,3 oz.
43,6 oz.
73 oz.
96 oz.
105 oz.
162 oz.
Filmbeskrivning:
Blått
Klart
Produktkod. 17901342
Brand: Keystone Cleanroom Products PPSS08X16CF
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självförslutande ångsteriliseringspåsar är designade för autoklavcykler
  • Skalar öppna rent
  • Triple Weld Factory tätningar
  • Bekvämt, tidsbesparande självförslutningssystem
  • Starkt, riv- och rivbeständigt pappersmaterial av medicinsk kvalitet
  • Goda barriäregenskaper förhindrar mikrobiell penetration
  • Skalar öppna rent
  • Underförpackade i förseglade märkta polypåsar med tillverkningslotnummer
  • Tillverkningsdatum på etiketten för fullständig spårbarhet
Specifikationer
Basvikt 60 gsm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 96 oz.
Kapacitet (metrisk) 2.8 L
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutningstyp Självhäftande
Färg Klar, vit
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutiska delar
Material Medicinsk betyg Kraft Papper (blekt)
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 47 till 57μ m
Filmbeskrivning Klart
nr per ärende 500/Cs.
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 135 °C
Tjocklek (engelska) 60 gsm
Mått (L x B) 8 x 16 tum.
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20.3 cm
Bredd (engelska) 16 tum
Bredd (metrisk) 40.6 cm
Produkttyp Självförslutande steriliseringspåse