Läs mer
Steris™ Självförslutande steriliseringspåsar
Produktkod. 15428782
Change view
Mått (L x B):
90 x 270 mm
200 x 350 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
15428782 90 x 270 mm -
15448782 200 x 350 mm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428782 Leverantör Steris™ Leverantörsnummer NWKP0927
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger ett effektivt sätt för sterilisering, säker hantering och förvaring av alla föremål tills de används. Steris Corporation™ Självförslutande steriliseringspåsar är CE-märkta för ånga och EO-gas.
  • Självförslutande påsar eliminerar behovet av förseglingsanordningar
  • Utmärkt vidhäftningshållfasthet som är resistent mot ångexponering
  • Giftfritt vattenbaserat indikatorbläck
  • Perforerad flik för enkel stängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
För användning med (utrustning) Ånga och gas EO sterilisatorer
Kvantitet 200/Pk.
Mått (L x B) 90 x 270 mm
Längd (metrisk) 90 mm
Bredd (metrisk) 270 mm