Läs mer
Steris™ Självförslutande steriliseringspåsar
Produktkod. p-7110981
Mått (L x B):
90 x 270 mm
200 x 350 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 15448782
Brand: Steris™ NWKP2035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger ett effektivt sätt för sterilisering, säker hantering och förvaring av alla föremål tills de används. Steris Corporation™ Självförslutande steriliseringspåsar är CE-märkta för ånga och EO-gas.
  • Självförslutande påsar eliminerar behovet av förseglingsanordningar
  • Utmärkt vidhäftningshållfasthet som är resistent mot ångexponering
  • Giftfritt vattenbaserat indikatorbläck
  • Perforerad flik för enkel stängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
För användning med (utrustning) Ånga och gas EO sterilisatorer
Kvantitet 200/Pk.
Mått (L x B) 200 x 350 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (metrisk) 350 mm