Läs mer
Kartell™ Självfjädrande gul pincett
Längd (metrisk):
118 mm
253 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Gul
- Självfjädrande med rundade ändar
- Tillverkad av POM
Specifikationer
Specifikationer
| Antal per förpackning | 5/förpackning |
| Material | POM |
| Längd (metrisk) | 253 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Typ | Tång |
| Beskrivning | Gul pincett |