Läs mer
Globe Scientific Självstående sterila transportrör med fäst skruvlock
Produktkod. 31922855 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31922855 5 mL
31922735 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31922855 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 6101S
Beräknad leverans: 16-12-2026
Utformad för säker förvaring och transport av biologiskt material.
  • Tubes are made of polypropylene
  • With molded graduations
  • Self-standing with conical bottom
  • Transparent tubes allows for unobstructed viewing of samples
  • Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
  • Leak-resistant polyethylene screw caps can be removed or sealed in single turn
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Autoklaveringsbar Autoklavbar (endast flaska)
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Polypropen
Examen 1 till 5 ml
Inkluderar Vit skruvlock
Stil Självstående transportrör
Sterilitet Sterila
Disponibel För engångsbruk
Graderad Ja
Stängningsmaterial Polyeten
Höjd (metrisk) 56 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Markeringspunkt Etsad