Läs mer
Globe Scientific Självstående transportrör
Produktkod. 31923153 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutning ingår:
Ja
Nej
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förslutning ingår
31923153 5 mL Bärnsten Ja
31923634 5 mL Klart Nej
31921775 10 mL Klart Ja
31922351 10 mL Klart Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31923153 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 6101AM
Uppgradera era laboratorie-essentials med Globe Scientific
Använd kampanjkoden 27959
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-01-2027
Utformad för säker lagring och transport av biologiskt material för transportrör i 6101- eller 6102-serien
  • De transparenta polypropenflaskorna (PP) möjliggör fri visning av provet
  • Flaskorna är krosssäkra och kan utsättas för fryspunkt
  • De har läckagesäkra skruvkorkor som kan tas bort eller tätas på ett enda varv
Specifikationer
Färg Bärnsten
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Bottenform Konisk (självstående)
Material Polyeten
Trådstil Utvändig
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Transportrör (självstående)