Läs mer
Globe Scientific Självstående transportrör med separat skruvlock
Produktkod. 31922781 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Rött
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg
31922781 10 mL Blått
31923514 5 mL Blått
31923019 5 mL Grön
31922639 5 mL Rött
31922724 5 mL Gult
31922727 10 mL Rött
31923500 10 mL Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31922781 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 6102G
Uppgradera era laboratorie-essentials med Globe Scientific
Använd kampanjkoden 27959
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-12-2026
Utformad för säker förvaring och transport av biologiskt material.
  • Rören är gjorda av polypropen
  • Med formgivna examina
  • Självstående med konisk botten
  • Transparenta rör möjliggör fri visning av prover
  • Krosssäker och kan utsättas för frost
  • Läckagesäkra polyetenskruvlocken kan tas bort eller förseglas i ett enda varv
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Autoklaveringsbar Autoklavbar (endast flaska)
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Bottenform Conical (Self-standing)
Material Polypropen
Trådstil External
Examen 1 till 10 ml
Inkluderar Grön skruvkork
Stil Självstående transportrör
Sterilitet Icke-steril
Disponibel För engångsbruk
Graderad Ja
Stängningsmaterial Polyeten
Höjd (metrisk) 92 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Transport Tube
Markeringspunkt Etsad