Läs mer
Globe Scientific Självstående transportrör med separat skruvlock
Handla allt Globe Scientific ProdukterBeskrivning
- Tubes are made of polypropylene
- With molded graduations
- Self-standing with conical bottom
- Transparent tubes allows for unobstructed viewing of samples
- Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
- Leak-resistant polyethylene screw caps can be removed or sealed in single turn
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklavbar (endast flaska) |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Material | Polypropen |
| Examen | 1 till 5 ml |
| Inkluderar | Blå skruvlock |
| Stil | Självstående transportrör |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |