missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Seliciclib, Thermo Scientific™

Produktkod. 17720689 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17720689 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17720689 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 470030500
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Seliciclib
CAS 186692-46-6
Synonym Roscovitin
Kvantitet 50 mg
Smältpunkt 104 °C till 108 °C
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C19H26N6O
Fysisk form Pulver
Färg Vit till ljusgul
Renhet ≥97,5 %
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.