Läs mer
Selisistat, MedChemExpress
Beskrivning
Selisistat (EX-527) is a potent and selective SirT1 (Sir2 in Drosophila melanogaster) inhibitor with an IC50 of 123 nM for SirT1. Selisistat alleviates pathology in multiple animal and cell models of Huntington's disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selisistat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 49843-98-3 |
| Färg | Light Nude |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H13ClN2O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | EX-527 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (402.07 mM) |
| Visa mer |