Läs mer
Selitrectinib, MedChemExpress
Beskrivning
Selitrectinib (LOXO-195) is a next-generation TRK kinase inhibitor, with IC50s of 0.6 nM and TRKA and TRKC, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selitrectinib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2097002-61-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H21FN6O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | LOXO-195 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (164.29 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |