Läs mer
Selonsertib, TRC
Produktkod. 30416965
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30416965 10 mg
1 options
Produktkod. 30416965 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS25380010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selonsertib
CAS 1448428-04-3
Molekylformel C24H24FN7O
Kvantitet 10 mg
Synonym 5-(4-Cyclopropyl-1H-imidazol-1-yl)-2-fluoro-4-methyl-N-[6-[4-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-2-pyridinyl]benzamide, 5-(4-Cyclopropyl-1H-imidazol-1-yl)-2-fluoro-4-methyl-N-{6-[4-(propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridin-2-yl}benzamide, GS 4977, GS 4997
InChI formel InChI=1S/C24H24FN7O/c1-14(2)32-13-27-30-23(32)19-5-4-6-22(28-19)29-24(33)17-10-21(15(3)9-18(17)25)31-11-20(26-12-31)16-7-8-16/h4-6,9-14,16H,7-8H2,1-3H3,(H,28,29,33)
LEDER CC(C)n1cnnc1c2cccc(NC(=O)c3cc(c(C)cc3F)n4cnc(c4)C5CC5)n2
IUPAC-namn 5-(4-cyclopropylimidazol-1-yl)-2-fluoro-4-methyl-N-[6-(4-propan-2-yl-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl]benzamide
Molekylvikt (g/mol) 445.49
Formel vikt 445.2026