Läs mer
Selpercatinib, MedChemExpress
Produktkod. 16474818
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16474818 10 mg -
16467567 5 mg -
16455616 100 mg 100mg
16411087 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16474818 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114370
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Selpercatinib (LOXO-292) is a potent, selective RET kinase inhibitor with IC50 values of 14.0 nM, 24.1 nM, and 530.7 nM for RET (WT), RET (V804M), and RET (G810R), respectively. Selpercatinib has anticancer activity.
Selpercatinib (LOXO-292) is a potent, selective RET kinase inhibitor with IC50 values of 14.0 nM, 24.1 nM, and 530.7 nM for RET (WT), RET (V804M), and RET (G810R), respectively. Selpercatinib has anticancer activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selpercatinib
CAS 2152628-33-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H31N7O3
Kvantitet 10 mg
Synonym LOXO-292
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (118.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=C2C(C3=CC=C(N4CC(C5)N(CC6=CC=C(OC)N=C6)C5C4)N=C3)=CC(OCC(C)(O)C)=CN2N=C1
Molekylvikt (g/mol) 525.6
Formel vikt 525.6
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease