Läs mer
Selumetinib, MedChemExpress
Beskrivning
Selumetinib (AZD6244) is selective, non-ATP-competitive oral MEK1/2 inhibitor, with an IC50 of 14 nM for MEK1. Selumetinib (AZD6244) inhibits ERK1/2 phosphorylation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selumetinib |
| CAS | 606143-52-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H15BrClFN4O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | AZD6244 ARRY-142886 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (21.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C(C1=C(C(F)=C2N=CN(C2=C1)C)NC3=CC=C(C=C3Cl)Br)NOCCO |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.68 |
| Visa mer |