missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Semagacestat, MedChemExpress
Beskrivning
Semagacestat is a γ-secretase inhibitor, inhibits β-amyloid (Aβ42), Aβ38 and Aβ40 with IC50s of 10.9, 12 and 12.1 nM, respectively
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Semagacestat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 425386-60-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H27N3O4 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | LY450139 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.67 mM) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?