missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Semagacestat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Semagacestat |
| CAS | 425386-60-3 |
| Molekylformel | C19 H27 N3 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2S)-2-Hydroxy-3-methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-oxo-2-[[(1S)-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-2-oxo-1H-3-benzazepin-1-yl]amino]ethyl]butanamide, LY 450139 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N3O4/c1-11(2)16(23)18(25)20-12(3)17(24)21-15-14-8-6-5-7-13(14)9-10-22(4)19(15)26/h5-8,11-12,15-16,23H,9-10H2,1-4H3,(H,20,25)(H,21,24)/t12-,15-,16-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]1C(=O)N(C)CCc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-hydroxy-3-methyl-N-[(2S)-1-[[(5S)-3-methyl-4-oxo-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-5-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]butanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.44 |
| Formel vikt | 361.2002 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?