Läs mer
Semaglutide, MedChemExpress
Beskrivning
Semaglutide, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide has the potential for type 2 diabetes treatment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Semaglutide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 910463-68-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C187H291N45O59 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (8.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (3.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) |
| LEDER | [Semaglutide] |
| Visa mer |