missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
The Semaphorin 3A Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_671. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Förvaringsbuffert | RIPA buffer |
| Renhet | Protein |
| Testspecificitet | Homo sapiens SEMA3A, mRNA. |
| Innehåll och lagring | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Proteintillstånd | Native |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?