Läs mer
Semaphorin 4A Antibody (757129) [Biotin], R&D Systems™
Produktkod. 18601175 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18601175 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18601175 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB8166B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7143.73 SEK
    6086.85 SEK / 0.1ml
    Save 1056.88 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Semaphorin 4A Monoclonal specifically detects Semaphorin 4A in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Semaphorin 4A
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization
Klassificering Monoclonal
Klona 757129
Konjugera Biotin
Utspädning Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CORD10, RP35, Sema B, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4A, SEMAB, semaphorin-4A, Semaphorin-B, SemB, SEMBFLJ12287
Värd art Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Semaphorin 4A, Thr33-Trp638, Accession # Q62178
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience, Vision
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64218
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus