Läs mer
Novus Biologicals™ Semaphorin 7A Overexpression Lysate
Produktkod. 18218120 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18218120 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18218120 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL115805
The Semaphorin 7A Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21966 and based on accession number NM_3612. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens semaphorin 7A, GPI membrane anchor (John Milton Hagen blood group) (SEMA7A), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only