Läs mer
Semaxinib, MedChemExpress
Beskrivning
Semaxinib (SU5416) is a potent and selective inhibitor of VEGFR (Flk-1/KDR) with an IC50 of 1.23 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Semaxinib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 204005-46-9 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H14N2O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | SU5416 |
| Löslighetsinformation | DMF : 50 mg/mL (209.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (83.93 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |