Läs mer
Novus Biologicals™ Semenogelin II 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction |
| Mål | Semenogelin II |
| Synonym | semenogelin IISGIISemenogelin 2, semenogelin-2 |
| Gensymbol | SEMG2 |