Läs mer
Fisherbrand™ Semi Dry Blotters
Produktkod. 12367297 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
0,25 till 10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
12367297 0,25 till 10 mm Varje
1 options
Produktkod. 12367297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12165.00 SEK
    11032.69 SEK / Paket med 1
    Save 1132.31 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Semi dry blotters erbjuder snabba överföringstider för DNA, RNA och protein blotting– typiskt 15 till 30 min. Den kan användas för alla typer av blotting: Western, Southern och Northern via okomplicerad buffert och uppsättningsprocedurer.
  • Ekonomiska transfereringar på grund av mycket låga buffertvolymer
  • Skruva ner locket
  • Geler från 0,25 upp till 10 mm tjocka kan blottas
  • Jämn värmespridning
  • Elektroder med lång livslängd (bestående av platinabelagd anod och katod av rostfritt stål)
Specifikationer
Beskrivning Buffertvolym: 20mL
Typ Semi Dry Blotter - Maxi
Gelens mått 200 x 200 mm
Provstorlek 1 blot (160 x 175 mm)
Tjocklek (metrisk) 0,25 till 10 mm
Längd (engelska) 10,2 tum
Längd (metrisk) 26 cm
Bredd (engelska) 10,2 tum
Bredd (metrisk) 26 cm
Höjd (engelska) 2,7 tum
Höjd (metrisk) 7 cm