Läs mer
Hellma Semi-mikrokyvetter, 104-QS (par)
Banans längd:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Hög ren syntetisk kvartskonstruktion av kvarts
- UV/VIS-intervall
- Absorptionscell
- Inkluderar lock av PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1.4 mL |
| Material | Kvarts Suprasil |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Tjocklek (metrisk) | Skikttjocklek: 10 mm |
| Inkluderar | PTFE lock |
| Kvantitet | 2/Pk, Matchat par |
| Banans längd | 10 mm |