Läs mer
Hellma Semi-mikrokyvetter, 108-QS (par)
Produktkod. 12709166
Banans längd:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 12709166
Brand: Hellma 10800010K40
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Mycket ren Suprasil™ kyvetter av kvartsglas med PTFE-lock.
  • Hög ren syntetisk kvartskonstruktion av kvarts
  • UV/VIS-intervall
  • PTFE lock ingår
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000μ L
Material Suprasil Kvarts
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 4 mm
Tjocklek (metrisk) 9 mm
Inkluderar PTFE lock
Kvantitet 2/Pk
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm