Läs mer
Greiner Bio-One Semi-mikro/makro-cuvetter
Produktkod. 10732752
Change view
Typ:
Macro Cuvette
Semi-mikro Cuvette
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
10732752 Semi-mikro Cuvette
13032053 Macro Cuvette
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10732752 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 613101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1211.31 SEK
    1142.43 SEK / Paket med 1000
    Save 68.88 SEK
    5% Av
I lager
Idealiskt för enzymatiska bestämningar. Greiner Bio-One Semi-mikro/makrocuvetter tillverkas av kristallklar polystyren.
  • Icke-steril
  • Material: Kristallklar polystyren
  • Minimal ljusspridning med hög transmission
  • Tunna väggar möjliggör snabb och jämn härdning som är hjälpsam för enzymatiska bestämningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Non-sterile
Typ Semi-mikro Cuvette
Kapacitet (metrisk) 1.6 mL
Material Polystyren
Längd (metrisk) 10mm
Kvantitet 1000-fallet
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 340 till 900 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Spectrophotometer
Bredd (metrisk) 10 mm
För användning med (applikation) Spectrophotometry
Form Rectangle
Diameter (metrisk) 12 mm
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Ej för användning vid diagnostiska procedurer, om inget annat anges