Läs mer
ratiolab™ Semi-mikro Q-VETTES, 1,6 ml, PS
Beskrivning
- Glasklar polystyren (PS)
- Tillämpligt våglängdsområde 340 till 900nm
- Mycket låg variation av utsläckningsvärden
- Utmärkt optisk överföringsräckvidd
- Kavitetssorterad produktion
- Banlängd 10mm
- Yttermått: 12,5 x 12,5 x 45 mm
- Levereras praktiskt Styrofoam ställ: 100 nätidentiska kyvetter i en Styrofoam box med stängbart lock
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Semi-mikro kyvett |
| Kapacitet (metrisk) | 1,6 ml |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 12.5 mm |
| Kvantitet | 1000 kuvetter |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 340 till 900 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |
| För användning med (applikation) | Fotometrisk mätning |