Learn More
Halvflyktigt surrogat, SPEX CertiPrep™
Product Code. 12739695 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 ml
Unit Size:
5ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
12739695 5 ml 5ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 12739695 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. CLP9075SA5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5751.00 SEK
    4912.32 SEK / 5ml
    Save 838.68 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Includes
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,4,6-tribromfenol118-79-67500 μg/ml
2-klorfenol-3,4,5,6-d493951-73-67500 μg/ml
2-fluorofenol367-12-47500 μg/ml
Fenol-d613127-88-37500 μg/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Specifications
Kemiskt namn eller material Semi-Volatile Acid Surrogate
Förpackning 5 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 118-79-6, 93951-73-6, 367-12-4, 13127-88-3
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
Analyt- eller komponentnamn 2,4,6-Tribromophenol
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
Typ Certifierat referensmaterial
Element 2,4,6-Tribromofenol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 5 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 7500μg/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Semi-Volatile Acid Surrogate 5 ML
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning