Läs mer
Semi-flyktig kalibreringsstandard, SPEX CertiPrep™ Produktkod.: 12707506
Semi-flyktig kalibreringsstandard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12707506 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
5 mL, 5ml
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Produktkod. 12707506
Brand: SPEX Certiprep BIGBN25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalyteCAS No.Concentration
1,2,4-Trichlorobenzene120-82-12000μg/mL
1,2-Dichlorobenzene95-50-12000μg/mL
1,3-Dichlorobenzene541-73-12000μg/mL
1,4-Dichlorobenzene106-46-72000μg/mL
2,4-Dinitrotoluene121-14-22000μg/mL
2,6-Dinitrotoluene606-20-22000μg/mL
2-Chloronaphthalene91-58-72000μg/mL
2-Methylnaphthalene91-57-62000μg/mL
2-Nitroaniline88-74-42000μg/mL
3-Nitroaniline99-09-22000μg/mL
4-Bromodiphenyl ether101-55-32000μg/mL
4-Chloroaniline (p-Chloroaniline)106-47-82000μg/mL
4-Chlorophenyl-phenyl ether7005-72-32000μg/mL
4-Nitroaniline100-01-62000μg/mL
Acenaphthene83-32-92000μg/mL
Acenaphthylene208-96-82000μg/mL
Anthracene120-12-72000μg/mL
Benz(a)anthracene56-55-32000μg/mL
Benzo(a)pyrene50-32-82000μg/mL
Benzo(b)fluoranthene205-99-22000μg/mL
Benzo(g,h,i)perylene191-24-22000μg/mL
Benzo(k)fluoranthene207-08-92000μg/mL
Benzyl alcohol100-51-62000μg/mL
Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether108-60-12000μg/mL
bis(2-Chloroethoxy)methane111-91-12000μg/mL
bis(2-Chloroethyl)ether111-44-42000μg/mL
Bis(2-Ethylhexyl)phthalate117-81-72000μg/mL
Butylbenzyl phthalate85-68-72000μg/mL
Chrysene218-01-92000μg/mL
Dibenz(a,h)anthracene53-70-32000μg/mL
Dibenzofuran132-64-92000μg/mL
Diethyl phthalate84-66-22000μg/mL
Dimethyl phthalate131-11-32000μg/mL
Di-n-butyl phthalate84-74-22000μg/mL
Di-n-octyl phthalate117-84-02000μg/mL
Fluoranthene206-44-02000μg/mL
Fluorene86-73-72000μg/mL
Hexachlorobenzene118-74-12000μg/mL
Hexachlorobutadiene87-68-32000μg/mL
Hexachlorocyclopentadiene77-47-42000μg/mL
Hexachloroethane67-72-12000μg/mL
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene193-39-52000μg/mL
Isophorone78-59-12000μg/mL
Naphthalene91-20-32000μg/mL
Nitrobenzene98-95-32000μg/mL
N-Nitrosodi-n-propylamine621-64-72000μg/mL
N-Nitrosodiphenylamine86-30-62000μg/mL
Phenanthrene85-01-82000μg/mL
Pyrene129-00-02000μg/mL
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Semi-volatile Calibration Standard
Förpackning Amber Prescored Glass Ampule
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Methods 625, 8270, CLP
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride/Benzene
Kvantitet 5 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Components in Methylene Chloride:Benzene at 2000μg/mL
Acenaphthene    Dimethyl Phthalate
Acenaphthylene    Di-n-butyl Phthalate
Anthracene    2,4-Dinitrotoluene
Benzo(a)anthracene    2,6-Dinitrotoluene
Benzo(a)pyrene    Di-n-octyl Phthalate
Benzo(b)fluoranthene    Fluoranthene
Benzo(g,h,i)perylene    Fluorene
Benzo(k)fluoranthene    Hexachlorobenzene
Benzyl Alcohol    Hexachlorobutadiene
bis(2-chloroethoxy)methane    Hexachlorocyclopentadiene
bis(2-chloroethyl)ether    Hexachloroethane
bis(2-chloroisopropyl)ether    Indeno(1,2,3-cd)pyrene
bis(2-ethylhexyl)phthalate    Isophorone
4-Bromophenyl phenyl ether    2-Methylnaphthalene
Butylbenzyl phthalate    Naphthalene
4-chloroaniline    2-Nitroaniline
2-chloronaphthalene    3-Nitroaniline
4-chlorophenyl-phenyl ether    4-Nitroaniline
Chrysene    Nitrobenzene
Dibenz(a,h)anthracene    N-Nitroso-di-n-propylamine
Dibenzofuran    N-Nitrosodiphenylamine
1,2-Dichlorobenzene    Phenanthrene
1,3-Dichlorobenzene    Pyrene
1,4-Dichlorobenzene    1,2,4-Trichlorobenzene
Diethyl Phthalate
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Semi-volatile Calibration Standard, 5 mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: dichloromethane, benzene, 1,4-dichlorobenzene, 2,4-dinitrotoluene, 4-bromodiphenyl ether
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Semi-flyktig kalibreringsstandard, SPEX CertiPrep™ >