Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,2,4-triklorbensen | 120-82-1 | 2000 μg/ml |
| 1,2-diklorbensen | 95-50-1 | 2000 μg/ml |
| 1,3-diklorbensen | 541-73-1 | 2000 μg/ml |
| 1,4-diklorbensen | 106-46-7 | 2000 μg/ml |
| 2,4-dinitrotoluen | 121-14-2 | 2000 μg/ml |
| 2,6-dinitrotoluen | 606-20-2 | 2000 μg/ml |
| 2-kloronaftalen | 91-58-7 | 2000 μg/ml |
| 2-Metylnaftalen | 91-57-6 | 2000 μg/ml |
| 2-nitroanilin | 88-74-4 | 2000 μg/ml |
| 3-nitroanilin | 99-09-2 | 2000 μg/ml |
| 4-bromdifenyleter | 101-55-3 | 2000 μg/ml |
| 4-kloroanilin (p-kloranilin) | 106-47-8 | 2000 μg/ml |
| 4-klorfenyl-fenyleter | 7005-72-3 | 2000 μg/ml |
| 4-nitroanilin | 100-01-6 | 2000 μg/ml |
| Acenaften | 83-32-9 | 2000 μg/ml |
| Acenaftylen | 208-96-8 | 2000 μg/ml |
| Antracen | 120-12-7 | 2000 μg/ml |
| Bens(a)antracen | 56-55-3 | 2000 μg/ml |
| Benso(a)pyren | 50-32-8 | 2000 μg/ml |
| Benso(b)fluoranten | 205-99-2 | 2000 μg/ml |
| Benso(g,h,i)perylen | 191-24-2 | 2000 μg/ml |
| Benso(k)fluoranten | 207-08-9 | 2000 μg/ml |
| Bensylalkohol | 100-51-6 | 2000 μg/ml |
| Bis(2-klor-l-metyletyl)eter | 108-60-1 | 2000 μg/ml |
| bis(2-kloretoxi)metan | 111-91-1 | 2000 μg/ml |
| bis(2-kloretyl)eter | 111-44-4 | 2000 μg/ml |
| Bis(2-etylhexyl)ftalat | 117-81-7 | 2000 μg/ml |
| Butylbensylftalat | 85-68-7 | 2000 μg/ml |
| Krysen | 218-01-9 | 2000 μg/ml |
| Dibens(a,h)antracen | 53-70-3 | 2000 μg/ml |
| Dibensofuran | 132-64-9 | 2000 μg/ml |
| Dietylftalat | 84-66-2 | 2000 μg/ml |
| Dimetylftalat | 131-11-3 | 2000 μg/ml |
| Di-n-butylftalat | 84-74-2 | 2000 μg/ml |
| Di-n-oktylftalat | 117-84-0 | 2000 μg/ml |
| Fluoranten | 206-44-0 | 2000 μg/ml |
| Fluoren | 86-73-7 | 2000 μg/ml |
| Hexaklorbensen | 118-74-1 | 2000 μg/ml |
| Hexaklorbutadien | 87-68-3 | 2000 μg/ml |
| Hexaklorcyklopentadien | 77-47-4 | 2000 μg/ml |
| Hexakloretan | 67-72-1 | 2000 μg/ml |
| Indeno(1,2,3-c,d)pyren | 193-39-5 | 2000 μg/ml |
| Isoforon | 78-59-1 | 2000 μg/ml |
| Naftalen | 91-20-3 | 2000 μg/ml |
| Nitrobensen | 98-95-3 | 2000 μg/ml |
| N-Nitrosodi-n-propylamin | 621-64-7 | 2000 μg/ml |
| N-nitrosodifenylamin | 86-30-6 | 2000 μg/ml |
| fenantren | 85-01-8 | 2000 μg/ml |
| Pyren | 129-00-0 | 2000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Semi-volatile Calibration Standard |
| Förpackning | Bärnstensfärgad ampull av glas |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Rapporter från Certificate of Analysis riktar in sig på analyter med en +/−2 % noggrannhet och korrigerar för råmaterialrenhet. |
| Metoder | För US EPA Methods 625, 8270, CLP |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Lösningsmedel eller matris | Metylenklorid/bensen |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Components in Methylene Chloride:Benzene at 2000μg/mL Acenaphthene Dimethyl Phthalate Acenaphthylene Di-n-butyl Phthalate Anthracene 2,4-Dinitrotoluene Benszo(a)anthracene 2,6-Dinitrotoluene Benzo(a)pyrene Di-n-octyl Phthalate Benzo(b)fluoranthene Fluoranthene Benzo(g,h,i)perylene Fluorene Benzo(k)fluoranthene Hexachlorobenzene Benzyl Alcohol Hexachlorobutadiene bis(2-chloroethoxy)methane Hexachlorocyclopentadiene bis(2-chloroethyl)ether Hexachloroethane bis(2-chloroisopropyl)ether Indeno(1,2,3-cd)pyrene bis(2-ethylhexyl)phthalate Isophorone 4-Bromophenyl phenyl ether 2-Methylnaphthalene Butylbenzyl phthalate Naphthalene 4-chloroaniline 2-Nitroaniline 2-chloronaphthalene 3-Nitroaniline 4-chlorophenyl-phenyl ether 4-Nitroaniline Chrysene Nitrobenzene Dibenz(a,h)anthracene N-Nitroso-di-n-propylamine Dibenzofuran N-Nitrosodiphenylamine 1,2-Dichlorobenzene Phenanthrene 1,3-Dichlorobenzene Pyrene 1,4-Dichlorobenzene 1,2,4-Trichlorobenzene Diethyl Phthalate |
Säkerhet och hantering
- Semi-volatile Calibration Standard
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: anthracene, hexachlorobuta-1,3-diene, 1,2,4-trichlorobenzene
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning