Läs mer
Semi-flyktig kalibreringsstandard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. p-219732 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Produktkod. 12797496
Brand: SPEX Certiprep BIGBN2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1,2,4-triklorbensen120-82-12000 μg/ml
1,2-diklorbensen95-50-12000 μg/ml
1,3-diklorbensen541-73-12000 μg/ml
1,4-diklorbensen106-46-72000 μg/ml
2,4-dinitrotoluen121-14-22000 μg/ml
2,6-dinitrotoluen606-20-22000 μg/ml
2-kloronaftalen91-58-72000 μg/ml
2-Metylnaftalen91-57-62000 μg/ml
2-nitroanilin88-74-42000 μg/ml
3-nitroanilin99-09-22000 μg/ml
4-bromdifenyleter101-55-32000 μg/ml
4-kloroanilin (p-kloranilin)106-47-82000 μg/ml
4-klorfenyl-fenyleter7005-72-32000 μg/ml
4-nitroanilin100-01-62000 μg/ml
Acenaften83-32-92000 μg/ml
Acenaftylen208-96-82000 μg/ml
Antracen120-12-72000 μg/ml
Bens(a)antracen56-55-32000 μg/ml
Benso(a)pyren50-32-82000 μg/ml
Benso(b)fluoranten205-99-22000 μg/ml
Benso(g,h,i)perylen191-24-22000 μg/ml
Benso(k)fluoranten207-08-92000 μg/ml
Bensylalkohol100-51-62000 μg/ml
Bis(2-klor-l-metyletyl)eter108-60-12000 μg/ml
bis(2-kloretoxi)metan111-91-12000 μg/ml
bis(2-kloretyl)eter111-44-42000 μg/ml
Bis(2-etylhexyl)ftalat117-81-72000 μg/ml
Butylbensylftalat85-68-72000 μg/ml
Krysen218-01-92000 μg/ml
Dibens(a,h)antracen53-70-32000 μg/ml
Dibensofuran132-64-92000 μg/ml
Dietylftalat84-66-22000 μg/ml
Dimetylftalat131-11-32000 μg/ml
Di-n-butylftalat84-74-22000 μg/ml
Di-n-oktylftalat117-84-02000 μg/ml
Fluoranten206-44-02000 μg/ml
Fluoren86-73-72000 μg/ml
Hexaklorbensen118-74-12000 μg/ml
Hexaklorbutadien87-68-32000 μg/ml
Hexaklorcyklopentadien77-47-42000 μg/ml
Hexakloretan67-72-12000 μg/ml
Indeno(1,2,3-c,d)pyren193-39-52000 μg/ml
Isoforon78-59-12000 μg/ml
Naftalen91-20-32000 μg/ml
Nitrobensen98-95-32000 μg/ml
N-Nitrosodi-n-propylamin621-64-72000 μg/ml
N-nitrosodifenylamin86-30-62000 μg/ml
fenantren85-01-82000 μg/ml
Pyren129-00-02000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Semi-volatile Calibration Standard
Förpackning Bärnstensfärgad ampull av glas
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Methods 625, 8270, CLP
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride/Benzene
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Components in Methylene Chloride:Benzene at 2000μg/mL
Acenaphthene    Dimethyl Phthalate
Acenaphthylene    Di-n-butyl Phthalate
Anthracene    2,4-Dinitrotoluene
Benszo(a)anthracene    2,6-Dinitrotoluene
Benzo(a)pyrene    Di-n-octyl Phthalate
Benzo(b)fluoranthene    Fluoranthene
Benzo(g,h,i)perylene    Fluorene
Benzo(k)fluoranthene    Hexachlorobenzene
Benzyl Alcohol    Hexachlorobutadiene
bis(2-chloroethoxy)methane    Hexachlorocyclopentadiene
bis(2-chloroethyl)ether    Hexachloroethane
bis(2-chloroisopropyl)ether    Indeno(1,2,3-cd)pyrene
bis(2-ethylhexyl)phthalate    Isophorone
4-Bromophenyl phenyl ether    2-Methylnaphthalene
Butylbenzyl phthalate    Naphthalene
4-chloroaniline    2-Nitroaniline
2-chloronaphthalene    3-Nitroaniline
4-chlorophenyl-phenyl ether    4-Nitroaniline
Chrysene    Nitrobenzene
Dibenz(a,h)anthracene    N-Nitroso-di-n-propylamine
Dibenzofuran    N-Nitrosodiphenylamine
1,2-Dichlorobenzene    Phenanthrene
1,3-Dichlorobenzene    Pyrene
1,4-Dichlorobenzene    1,2,4-Trichlorobenzene
Diethyl Phthalate
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Semi-volatile Calibration Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: anthracene, hexachlorobuta-1,3-diene, 1,2,4-trichlorobenzene
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning