Läs mer
Semicarbazide-13C,15N2 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Semicarbazide hydrochloride-13C,15N2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H/i1+1,3+1,4+1; |
| Formel vikt | 114.0174 |
| Procent renhet | >95% |