missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Semikarbazidhydroklorid, 99 %, (kristallin), MP Biomedicals

Produktkod. 11436242 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436242 500 g 500g
11426242 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11436242 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210286490

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Urease-substrat och MAO-hämmare

Kemiska identifierare

CAS 563-41-7
Molekylformel CH6ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 111.53
MDL-nummer MFCD00013009
InChI-nyckel XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
IUPAC-namn väteaminoureaklorid
LEDER [H+].[Cl-].NNC(N)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Semicarbazide Hydrochloride
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 111.5
Fysisk form Kristallin
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.