Läs mer
Semikarbazid hydroklorid, 99+%
Produktkod. 10265230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10265230 100 g Plastflaska 100g
10061410 500 g Plastflaska 500g
11652209 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10265230 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.21 SEK
    391.65 SEK / 100g
    Save 44.56 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 563-41-7 | CH6ClN3O | 111,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-41-7
Molekylformel CH6ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 111.53
MDL-nummer MFCD00013009
InChI-nyckel XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
IUPAC-namn aminourea; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Semicarbazide hydrochloride
Smältpunkt 170.0°C to 178.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCONHNH2·HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 03,98
Fieser 01,1000; 15,284
Merck Index 15,8583
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vikt 111.53
Procent renhet 99+%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.