Läs mer
Semicarbazide hydrochloride, 99%
Produktkod. 11409153
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
2500g
500g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11409153
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A11668.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Urease-substrat och MAO-hämmare
Semikarbazidhydroklorid används som ureassubstrat och MAO-hämmare. Derivatiseringsmedel för karbonylföreningar som deras semikarbazoner som ger kristallina föreningar med karakteristiska smältpunkter. Används även i heterocyklisk syntes. Semikarbazonbildning har använts för att separera karbonylföreningar från blandningar genom adsorption på silikagel från en kolvätelösning. Regenerering sker genom hydrolys med oxalsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Semikarbazidhydroklorid används som ureassubstrat och MAO-hämmare. Derivatiseringsmedel för karbonylföreningar som deras semikarbazoner som ger kristallina föreningar med karakteristiska smältpunkter. Används även i heterocyklisk syntes. Semikarbazonbildning har använts för att separera karbonylföreningar från blandningar genom adsorption på silikagel från en kolvätelösning. Regenerering sker genom hydrolys med oxalsyra.
Löslighet
Lösligt i vatten (>100g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-41-7
Molekylformel CH6ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 111.53
MDL-nummer MFCD00013009
InChI-nyckel XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
IUPAC-namn aminourea; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Semicarbazide hydrochloride
Smältpunkt ∼176°C (decomposition)
pH 1.5
Odör Odorless
Linjär formel H2NCONHNH·HCl
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3593642
Merck Index 14,8444
Löslighetsinformation Soluble in water (>100g/L).
Formel vikt 111.53
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato