Läs mer
Semikarbazid hydroklorid, 99 %
Produktkod. p-7052395
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489143 100 g 100g
11499143 500 g 500g
11409153 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489143 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11668.22
Ureasesubstrat och MAO-hämmare | CAS: 563-41-7 | CH6ClN3O | 111,53 g/mol
Semikarbazidhydroklorid används som ureassubstrat och MAO-hämmare. Derivatiseringsmedel för karbonylföreningar som deras semikarbazoner som ger kristallina föreningar med karakteristiska smältpunkter. Används även i heterocyklisk syntes. Semikarbazonbildning har använts för att separera karbonylföreningar från blandningar genom adsorption på silikagel från en kolvätelösning. Regenerering sker genom hydrolys med oxalsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Semikarbazidhydroklorid används som ureassubstrat och MAO-hämmare. Derivatiseringsmedel för karbonylföreningar som deras semikarbazoner som ger kristallina föreningar med karakteristiska smältpunkter. Används även i heterocyklisk syntes. Semikarbazonbildning har använts för att separera karbonylföreningar från blandningar genom adsorption på silikagel från en kolvätelösning. Regenerering sker genom hydrolys med oxalsyra.
Löslighet
Lösligt i vatten (>100g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-41-7
Molekylformel CH6ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 111.53
MDL-nummer MFCD00013009
InChI-nyckel XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
IUPAC-namn aminourea; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Semicarbazide hydrochloride
Smältpunkt ∼176 °C (dekomposition)
Färg Vitt
pH 1.5
Odör Luktfritt
Linjär formel H2NCONHNH·HCl
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3593642
Merck Index 14,8444
Löslighetsinformation Löslig i vatten (>100g/L).
Formel vikt 111.53
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.