Läs mer
Semicarbazide Hydrochloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10325910 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10325910 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10325910 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0560/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 563-41-7
Smältpunkt 170°C
Färg White
pH 1.5
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel CH6ClN3O
MDL-nummer MFCD00013009
Kvantitet 100 g
Synonym semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
InChI-nyckel XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Cl-].NNC(N)=O
IUPAC-namn aminourea;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 111.53
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
Formel vikt 111.53g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Semicarbazide hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.