Läs mer
Semikarbazid hydroklorid, TRC
Produktkod. 30138132
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138132 5 g
18070430 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS2582005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-41-7
Molekylformel C H5 N3 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 111.53
Synonym Hydrazinecarboxamide, hydrochloride (1:1), Hydrazinecarboxamide, monohydrochloride (9CI), Semicarbazide, monohydrochloride (8CI), Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide, hydrochloride, Semicarbazide chloride, Semicarbazide hydrochloride
IUPAC-namn aminourea; hydroklorid
LEDER Cl.NNC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Semicarbazide hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
Formel vikt 111.0199
Procent renhet >95%