Läs mer
Julabo™ SemiChill recirkulerande kylbad med luftkompressor
Kapacitet (metrisk):
21 till 33 L
43 till 60 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utrymmesbesparande, ingen sidoventilation
- Handtag och hjul gör flyttningen enkel
- Nätströmbrytare av industriell kvalitet och nödavstängning
- Tryckmätare
- Vätskenivåindikator
- Främre påfyllningsport
- Låg ljudnivå
- PID temperaturkontroll
- ATC3 3-punktskalibrering
- Tidig varningssystem för låg vätskenivå
- Varnings- och säkerhetsfunktioner
- Modulär design möjliggör val mellan olika alternativ
- Luftkyld modell
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 43 till 60 L |
| Certifikat och efterlevnad | CE, Klassificering III (FL) enligt DIN 12876-1 |
| Kylkapacitet | 1,2 kW vid -°10 C, 2,5 kW vid °0 C, 5 kW vid 20 °C (mediumetanol) |
| Flödeshastighet | 33 l/min |
| För användning med (utrustning) | För industriella applikationer |
| Temperaturområde | 5 ° C till 40 ° C |
| Värmekapacitet | 12 kW |
| Max. Tryck | 50,8 psi |
| Modell | SC5000A |
| Kylmedel | R404A |
| Visa mer |