Läs mer
R&D Systems™ Seminal Vesicle Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Produktkod. 18126434 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Vävnadsskick:
Normal
Produktkod. Vävnadsskick
18126434 Normal
1 options
Produktkod. 18126434 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP230197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 SEK
    2073.75 SEK / Paket med 5
    Save 121.25 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Korsreaktivitet Human
Typ Seminal Vesicle Tissue Slides (Normal)
För användning med (applikation) Immunohistochemistry-Paraffin
Regulatorisk status RUO
Art Human
Vävnadsskick Normal
Produktlinje Novus
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.