Läs mer
HARPS Semperguard™ Force Blue NBR PF OB-handskar
Produktkod. 30274420
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274420 Intermediär
30274453 Liten
30274436 Betydande
30274416 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna produkt innehåller acceleratorer av typ ditiokarbamat och zink-merkaptotontoliatiazol. Dessa produkter bör inte användas om det finns överkänslighet för dessa ämnen. För ytterligare information finns en lista över ämnen som ingår i handsken tillgänglig på begäran.
Produktkod. 30274420 Leverantör HARPS Leverantörsnummer 3000016181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.91 SEK
    86.26 SEK / Paket med 100
    Save 135.65 SEK
    61% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller acceleratorer av typ ditiokarbamat och zink-merkaptotontoliatiazol. Dessa produkter bör inte användas om det finns överkänslighet för dessa ämnen. För ytterligare information finns en lista över ämnen som ingår i handsken tillgänglig på begäran.
Semperguard™ Force Blue pulverfri nitrilskydds- och undersökningshandske, icke-steril, engångshandske
  • Semperguard™ Force Blue är en lämplig lösning när det gäller förbättrat användarskydd som inte kompromissar med komfort och taktil känslighet.
  • Vår semperguard™ force blue är en lämplig lösning när det gäller förbättrat användarskydd som inte kompromissar med komfort och taktil känslighet.
  • Oavsett om det gäller engångsskydd mot kemikalier eller vid bearbetning av feta livsmedel är semperguard™ force blue alltid det bästa valet.
  • Dess specialdesignade mjuka nitrilformulering ger utmärkta slitegenskaper från det att den sätts på tills varje uppgift är slutförd.
  • Semperguard™ Force Blue finns i blå färg, vilket gör den också idealisk för användning inom livsmedelssektorn, där det är avgörande att uppfylla HACCP-standarder.
  • Handskeyta: Fingertexturerad
  • Färg: Havsblått
  • Handskeform: Platt med rullad kant, ambidextrous
  • Storlek: S, M, L, XL, XXL median ≥ 240 mm
  • Väggtjocklek Mätt i ett enkelt lager i handflatan: minst 0,08 mm
  • Barriärprestanda: AQL 1.0
  • Kraft vid paus enligt EN 455-2: median ≥ 9 Newton
  • Hållbarhet i originalförpackning om den förvaras enligt produktspecifikation: 5 år
  • Märkning och EFTERLEVNAD AV STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Specifikationer
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell, Lab
AQL 1
Färg Ljusblå
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Finger Thickness (English) 3,9 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.1 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,1 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manschettstil Pärl-/Rullad