Läs mer
HARPS Semperguard™ Force Blue NBR PF OB-handskar
Beskrivning
- Semperguard™ Force Blue är en lämplig lösning när det gäller förbättrat användarskydd som inte kompromissar med komfort och taktil känslighet.
- Vår semperguard™ force blue är en lämplig lösning när det gäller förbättrat användarskydd som inte kompromissar med komfort och taktil känslighet.
- Oavsett om det gäller engångsskydd mot kemikalier eller vid bearbetning av feta livsmedel är semperguard™ force blue alltid det bästa valet.
- Dess specialdesignade mjuka nitrilformulering ger utmärkta slitegenskaper från det att den sätts på tills varje uppgift är slutförd.
- Semperguard™ Force Blue finns i blå färg, vilket gör den också idealisk för användning inom livsmedelssektorn, där det är avgörande att uppfylla HACCP-standarder.
- Handskeyta: Fingertexturerad
- Färg: Havsblått
- Handskeform: Platt med rullad kant, ambidextrous
- Storlek: S, M, L, XL, XXL median ≥ 240 mm
- Väggtjocklek Mätt i ett enkelt lager i handflatan: minst 0,08 mm
- Barriärprestanda: AQL 1.0
- Kraft vid paus enligt EN 455-2: median ≥ 9 Newton
- Hållbarhet i originalförpackning om den förvaras enligt produktspecifikation: 5 år
- Märkning och EFTERLEVNAD AV STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Lab |
| AQL | 1 |
| Färg | Ljusblå |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Fingertoppstexturerad |
| Finger Thickness (English) | 3.9 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.1 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |