Läs mer
HARPS Semperguard™ Latex Force NR PF NA Handskar
Produktkod. 30274446
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274446 Liten
30274429 X-Small
30274435 Intermediär
30274441 Betydande
30274438 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Latex
Produktkod. 30274446 Leverantör HARPS Leverantörsnummer 3000016172
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Latex
Latex allround, puderfri latex personliga skydds- och undersökningshandsken, icke-steril, engångshandsken
  • Semperguard-latexkraften™ kombinerar en fullt strukturerad yta på utsidan med en polymerbeläggning på insidan av handsken.
  • Med sina utmärkta greppegenskaper är semperguard™ latexkraft idealisk för att hantera instrument i laboratoriet samt för andra dagliga uppgifter som kräver ökad taktil känslighet.
  • Den speciella polymerinnerbeläggningen gör det enkelt att ta på sig och gör denna latexhandske mycket bekväm att bära.
  • Fördelar:
    • Extra väggtjocklek
    • Hög rivbeständighet/utmärkt elasticitet
    • Utmärkt känselkomfort & och komfort
  • Material: Naturgummi (NR)
  • Invändig finish: Puderfri
  • Handskeyta: Texturerad
  • Färg: Naturlig vit
  • Handskeform: Platt med rullad kant, ambidextrous
  • Storlek: XS, S, M, L, XL median ≥ 240 mm
  • Väggtjocklek – Mätt i ett lager i handflatan: minst 0,10 mm
  • Barriärprestanda: AQL 1,5
  • Kraft vid paus enligt EN 455-2: median ≥ 7 Newton
  • Hållbarhet i originalförpackning om den förvaras enligt produktspecifikation: 3 år
  • Märkning och EFTERLEVNAD AV STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2,-4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D 3578 (förutom spänning vid 500 % elongation)
Specifikationer
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell, Lab, Sjukvård
AQL 1.5
Färg Naturligt vitt
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Delvis texturerad
Finger Thickness (English) 4,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.11 mm
Latexfri Nej
Material Naturgummilatex
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Latexundersökningshandskar
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,9 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.1 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manschettstil Pärl-/Rullad