Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Nitril Comfort pulverfria handskar
Produktkod. 15574456
Change view
Storlek:
7/8
8/9
9/10
Liten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15574456 7/8 Paket med 100
15564456 Liten Paket med 100
15584456 8/9 Paket med 100
15594456 9/10 Paket med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15574456 Leverantör Semperit™ Leverantörsnummer 3000001644
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Engångsskyddshandske gjord av nitril. Semperit™ Semperguard™ Nitril Comfort pulverfria handskar är latexfria med hög bärkomfort.
  • CE Kategori III skyddshandske för komplexa risker. CE klass I undersökningshandske.
  • Speciell nitrilformulering med optimerad motståndskraft mot oljor och fetter, god rivhållfasthet
  • Utmärkt bärkomfort
  • Testad och certifierad enligt 1935/2004 - lämplig för livsmedelskontakt
  • Problemlösaren för engångsbruk för att skydda händerna mot kemikaliestänk och vid bearbetning av fet mat.
  • Fri från ftalater/mjukgörare och allergiframkallande latexproteiner
  • Signalfärg blå– lämplig för områden som omfattas av HACCP-standarder
Specifikationer
Färg Blått
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 7/8
Tjocklek (engelska) 7,8 mil
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Handske manschettstil Rullad
Modell 3000004107
Längd (metrisk) 240 mm