Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Nitril Comfort pulverfria handskar
Produktkod. 15594456
Change view
Storlek:
9/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 90
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15594456 9/10 Paket med 90
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15594456 Leverantör Semperit™ Leverantörsnummer 3000001646
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Engångsskyddshandske gjord av nitril. Semperit™ Semperguard™ Nitril Comfort pulverfria handskar är latexfria med hög bärkomfort.
  • CE Kategori III skyddshandske för komplexa risker. CE klass I undersökningshandske.
  • Speciell nitrilformulering med optimerad motståndskraft mot oljor och fetter, god rivhållfasthet
  • Utmärkt bärkomfort
  • Testad och certifierad enligt 1935/2004 - lämplig för livsmedelskontakt
  • Problemlösaren för engångsbruk för att skydda händerna mot kemikaliestänk och vid bearbetning av fet mat.
  • Fri från ftalater/mjukgörare och allergiframkallande latexproteiner
  • Signalfärg blå– lämplig för områden som omfattas av HACCP-standarder
Specifikationer
Färg Blått
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 9/10
Tjocklek (engelska) 7,8 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Handske manschettstil Rullad
Modell 3000004109
Längd (metrisk) 240 mm