Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Nitril Comfort pulverfria handskar
Beskrivning
- CE Kategori III skyddshandske för komplexa risker. CE klass I undersökningshandske.
- Speciell nitrilformulering med optimerad motståndskraft mot oljor och fetter, god rivhållfasthet
- Utmärkt bärkomfort
- Testad och certifierad enligt 1935/2004 - lämplig för livsmedelskontakt
- Problemlösaren för engångsbruk för att skydda händerna mot kemikaliestänk och vid bearbetning av fet mat.
- Fri från ftalater/mjukgörare och allergiframkallande latexproteiner
- Signalfärg blå– lämplig för områden som omfattas av HACCP-standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | Liten |
| Tjocklek (engelska) | 7,8 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.2 mm |
| Handske manschettstil | Rullad |
| Modell | 3000004106 |
| Längd (metrisk) | 240 mm |