Läs mer
SemperIt™ Semperguard™ Nitril Xenon skyddshandskar
Storlek:
Betydande, 8, 9
Intermediär, 7, 8
Liten, 6, 7
X-large, 9, 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Paket med 200
Beskrivning
- CE kategori I skyddshandske för minimala risker
- CE klass I medicinsk utrustning
- Mjuk och lätt engångshandske med utmärkt bärkomfort och bra känsel
- Hudvänlig: Fri från ftalater/mjukgörare och allergiframkallande latexproteiner
- Elegant vit färg
- Testad och certifierad enligt 1935/2004 - lämplig för livsmedelskontakt
- I den praktiska storpacken (200 handskar S, M, L och 180 handskar XL) för optimerad logistik genom
ul> - Längre användning av ett paket - mindre frekventa bytesintervaller på arbetsplatsen
- Minskad lagerlogistik - lägre distributionskostnader genom längre lagerintervall
- Mindre förpackningsmaterial - mindre förpackningsavfall
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE klass I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE kategori III |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | Liten, 6, 7 |
| Tjocklek (engelska) | 3,9 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.1 mm |
| Handske manschettstil | Rullad |
| Visa mer |