Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Nitril Xpert Puderfria handskar
Storlek:
Liten
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
Description
- PPE Kategori III komplexa risker
- Utmärkt motståndskraft mot hudirriterande ämnen
- Lämplig för matkontakt
- Pulverfri
- Kemikaliebeständiga
- Inget silikon tillsatt
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE klass I; EN 420, EN 374, EN 455; PPE Kategori III |
| Klassificering | Kategori III |
| Beskrivning | Semperguard™ Nitril Xpert Puderfria handskar |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Show More |