Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Nitril Xpert Puderfria handskar
Produktkod. 15593526
Storlek:
Liten
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15593526
Brand: Semperit™ 3000001627
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Blå nitrilhandskar är puderfria och resistenta mot hudirriterande ämnen.
  • PPE Kategori III komplexa risker
  • Utmärkt motståndskraft mot hudirriterande ämnen
  • Lämplig för matkontakt
  • Pulverfri
  • Kemikaliebeständiga
  • Inget silikon tillsatt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE klass I; EN 420, EN 374, EN 455; PPE Kategori III
Klassificering Kategori III
Beskrivning Semperguard™ Nitril Xpert Puderfria handskar
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.26 mm
För användning med (applikation) Farmaceutiska och laboratorieapplikationer
Handske manschettstil Rullad
Längd (metrisk) 24 cm