Läs mer
SemperIt™ Semperguard™ Nitril Xtra lite skyddshandskar
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Paket med 200
Beskrivning
Tillverkad av nitril. Semperguard™ Nitril Xtra lite skyddshandskar är engångshandskar.
- Nitril
- Pulverfri
- Lavendelblå
- Disponibel
- Rolled Cuff Style
- Ambidexter
- Latexfri
- Draghållfasthet på 14/14 MPa
- CE klass I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE Kategori III certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE klass I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE kategori III |
| Färg | Lila |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | Liten |
| Tjocklek (engelska) | 5,5 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.14 mm |
| Handske manschettstil | Rullad |
| Visa mer |